Learn More
5-Methylisophthalic acid, 98%
Codice prodotto. 11497176
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11497176 1 g 1g
11407186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11497176 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25496.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 499-49-0 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 499-49-0
Formula molecolare C9H8O4
Molecular Weight (g/mol) 180.159
Numero MDL MFCD00013986
InChI Key PMZBHPUNQNKBOA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylisophthalic acid, uvitic acid, 5-methyl-1,3-benzenedicarboxylic acid, isophthalic acid, 5-methyl, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-methyl, uvitinsaure, 3,5-dicarboxytoluene, 5-methylisophthalicacid, acmc-209kj2, ksc237e4t
PubChem CID 68137
IUPAC Name 5-methylbenzene-1,3-dicarboxylic acid
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylisophthalic acid
Punto di fusione 296°C to 300°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 98%