Learn More
(5-Methylisoxazol-3-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10222732
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10222732 1 g 1g
10167384 5 g 5g
10499644 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10222732 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC10409DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 35166-33-7
Formula molecolare C5H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 113.12
Numero MDL MFCD00085129
InChI Key MDYHWQQHEWDJKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylisoxazol-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-5-methylisoxazole, 5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-methyl-3-isoxazolemethanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl-methanol, 5-methylisoxazole-3-methanol, 5-methyl-3-isoxazolyl methanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-methyl
PubChem CID 2736567
IUPAC Name (5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)methanol
SMILES CC1=CC(CO)=NO1
Specifica
Materiale o nome chimico (5-Methylisoxazol-3-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 113.12
Percent Purity 97%