Learn More
5-Methylisoxazole-3-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Methylisoxazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 3405-77-4 |
| Formula molecolare | C5H5NO3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 3-Carboxy-5-methylisoxazole, 5-Methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic Acid, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-2-4(5(7)8)6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | Cc1onc(c1)C(=O)O |
| IUPAC Name | 5-methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 127.1 |
| Peso formulazione | 127.0269 |