Learn More
5-Methylisoxazole-3-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30482288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30482288 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3149505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylisoxazole-3-carboxylic Acid
CAS 3405-77-4
Formula molecolare C5H5NO3
Quantità 5 g
Sinonimo 3-Carboxy-5-methylisoxazole, 5-Methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic Acid, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-2-4(5(7)8)6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
SMILES Cc1onc(c1)C(=O)O
IUPAC Name 5-methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 127.1
Peso formulazione 127.0269