Learn More
5-Methylisoxazole-3-carboxylic-d4 Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30465790
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30465790 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30465790 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM314957100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylisoxazole-3-carboxylic-d4 Acid Methyl Ester
CAS 2517728-88-8
Formula molecolare C6H3D4NO3
Quantità 100 mg
Sinonimo 5-(Methyl-d3)-3-isoxazole-4-d-carboxylic Acid Methyl Ester, 3-Carboxy-5-methylisoxazole-d4 Methyl Ester, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic-d4 Acid Methyl Ester, Premnazole
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO3/c1-4-3-5(7-10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3/i1D3,3D
SMILES [2H]C1=C(C([2H])([2H])[2H])ON=C1C(OC)=O
IUPAC Name methyl 5-(methyl-d3)isoxazole-3-carboxylate-4-d
Molecular Weight (g/mol) 145.15
Peso formulazione 145.07