Learn More
5-Methylisoxazole-3-carboxylic-d4 Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30474036
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30474036 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30474036 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM31495710MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylisoxazole-3-carboxylic-d4 Acid Methyl Ester
CAS 2517728-88-8
Formula molecolare C6H3D4NO3
Quantità 10 mg
Sinonimo 5-(Methyl-d3)-3-isoxazole-4-d-carboxylic Acid Methyl Ester, 3-Carboxy-5-methylisoxazole-d4 Methyl Ester, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic-d4 Acid Methyl Ester, Premnazole
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO3/c1-4-3-5(7-10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3/i1D3,3D
SMILES [2H]C1=C(C([2H])([2H])[2H])ON=C1C(OC)=O
IUPAC Name methyl 5-(methyl-d3)isoxazole-3-carboxylate-4-d
Molecular Weight (g/mol) 145.15
Peso formulazione 145.07