Learn More
5-Methylnicotinamide, TRC
Codice prodotto. 30339470
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339470 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339470 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB49530825MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylnicotinamide
CAS 70-57-5
Formula molecolare C7H8N2O
Quantità 25 mg
Sinonimo NSC 87668, 5-Methyl-3-pyridinecarboxamide
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-6(7(8)10)4-9-3-5/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
SMILES Cc1cncc(c1)C(=O)N
IUPAC Name 5-methylpyridine-3-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Peso formulazione 136.0637