Learn More
5-Methylnicotinamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Methylnicotinamide |
| CAS | 70-57-5 |
| Formula molecolare | C7H8N2O |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | NSC 87668, 5-Methyl-3-pyridinecarboxamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-6(7(8)10)4-9-3-5/h2-4H,1H3,(H2,8,10) |
| SMILES | Cc1cncc(c1)C(=O)N |
| IUPAC Name | 5-methylpyridine-3-carboxamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.15 |
| Peso formulazione | 136.0637 |