Learn More
5-Methylpyrazin-2-ylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10672295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10672295 5 g Amber Glass Bottle 5g
10547284 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10672295 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08458DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 5521-58-4
Formula molecolare C5H7N3
Molecular Weight (g/mol) 109.132
Numero MDL MFCD08437664
InChI Key ZNQOALAKPLGUPH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-methylpyrazine, 5-methyl-pyrazin-2-ylamine, 5-methyl-2-pyrazinamine, pyrazinamine, 5-methyl, 2-amino-5 methylpyrazine, 5-methyl-2-aminopyrazine, 2-amino-5-methyl pyrazine, 5-methylpyrazine-2-ylamine, 2-pyrazinamine, 5-methyl, pubchem15710
PubChem CID 313215
IUPAC Name 5-methylpyrazin-2-amine
SMILES CC1=CN=C(C=N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylpyrazin-2-ylamine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 97%