Learn More
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10728645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10728645 25 g 25g
10691416 5 g 5g
10144272 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10728645 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SB01107EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 5521-55-1
Formula molecolare C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.126
Numero MDL MFCD00068241
InChI Key RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-methylpyrazine-5-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl, unii-b861rs5nhi, 5-methylpyrazinecarboxylic acid, 5-methyl pyrazine-2-carboxylic acid, 5-methyl-pyrazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-methylpyrazine, 2-methyl-5-pyrazinoic acid, b861rs5nhi
PubChem CID 122831
IUPAC Name 5-methylpyrazine-2-carboxylic acid
SMILES CC1=NC=C(N=C1)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 25 g
Peso formulazione 138.13
Percent Purity 97%