Learn More
5-Methylpyrimidine, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11355435
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11355435 250 mg 250mg
11345435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11355435 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19638.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2036-41-1
Formula molecolare C5H6N2
Molecular Weight (g/mol) 94.12
Numero MDL MFCD00047386
InChI Key TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrimidine, 5-methyl, 5-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 5-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci, 5-methyl-pyrimidin, pubchem7207, rarechem am la 0031, 5-methyl-1,3-diazine, acmc-1cnd2, 5-methylpyrimidine, 5-methylpyrimidine, 97+%
PubChem CID 74859
IUPAC Name 5-methylpyrimidine
SMILES CC1=CN=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylpyrimidine
Punto di fusione 29°C to 31°C
Punti di ebollizione 152°C to 154°C
Punto d'infiammabilità 53°C (127°F)
Quantità 250 mg
Numero UN UN1325
Beilstein 105684
Peso formulazione 94.12
Percent Purity ≥97%