Learn More
5-Methylpyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15254844 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15254844 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
15264844 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15254844 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450732500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 2036-41-1
Formula molecolare C5H6N2
Molecular Weight (g/mol) 94.12
Numero MDL MFCD00047386
InChI Key TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrimidine, 5-methyl, 5-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 5-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci, 5-methyl-pyrimidin, pubchem7207, rarechem am la 0031, 5-methyl-1,3-diazine, acmc-1cnd2, 5-methylpyrimidine, 5-methylpyrimidine, 97+%
PubChem CID 74859
IUPAC Name 5-methylpyrimidine
SMILES CC1=CN=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylpyrimidine
Punto di fusione 33°C to 37°C
Punti di ebollizione 152°C to 154°C
Punto d'infiammabilità 52°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 94.11
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methylpyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H228-Solido infiammabile.