Learn More
5-Methylpyrrolidin-3-ol, TRC
Codice prodotto. 30479861
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30479861 10 mg 10mg
30475505 100 mg 100mg
30484151 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30479861 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM22248810MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94134-94-8
Formula molecolare C5 H11 N O
Molecular Weight (g/mol) 101.15
IUPAC Name 5-methylpyrrolidin-3-ol
SMILES CC1CC(O)CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylpyrrolidin-3-ol
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H11NO/c1-4-2-5(7)3-6-4/h4-7H,2-3H2,1H3
Peso formulazione 101.0841