missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Methylpyrrolidin-3-ol, TRC

Codice prodotto. 30484151
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30484151 50 mg 50mg
30479861 10 mg 10mg
30475505 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30484151 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM22248850MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 94134-94-8
Formula molecolare C5 H11 N O
Molecular Weight (g/mol) 101.15
IUPAC Name 5-methylpyrrolidin-3-ol
SMILES CC1CC(O)CN1

Specifica

Materiale o nome chimico 5-Methylpyrrolidin-3-ol
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H11NO/c1-4-2-5(7)3-6-4/h4-7H,2-3H2,1H3
Peso formulazione 101.0841
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.