Learn More
5-(Methylsulfonyl)pyridine-3-boronic acid, 98%
Codice prodotto. 15410416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15410416 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15410416 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53133.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 913836-01-8 | C6H8BNO4S | 201.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Methylsulfonyl)pyridine-3-boronic acid
CAS 913836-01-8
Punto di fusione 123°C to 125°C
Formula molecolare C6H8BNO4S
Numero MDL MFCD08689536
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-methylsulphonyl pyridine-3-boronic acid, 5-methylsulfonyl pyridine-3-boronic acid, 5-methylsulfonyl pyridin-3-yl boronic acid, 5-methylsulfonyl-3-pyridineboronic acid, boronicacid, b-5-methylsulfonyl-3-pyridinyl, 5-methanesulfonylpyridin-3-ylboronic acid, b-5-methylsulfonyl-3-pyridinyl boronic acid, acmc-209ram
InChI Key YGXNPQDXWDCWET-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CN=CC(=C1)B(O)O
IUPAC Name (5-methanesulfonylpyridin-3-yl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 201.00
PubChem CID 44119381
Peso formulazione 201
Percent Purity 98%