Learn More
5-(Methylsulfonyl)thiophene-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10757685
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10757685 10 g Amber Glass Bottle 10g
10111282 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10120562 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10757685 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW03813EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 60166-86-1
Formula molecolare C6H6O4S2
Molecular Weight (g/mol) 206.23
Numero MDL MFCD00173745
InChI Key SLWRTVINHWIGTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-methanesulfonylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-methylsulfonyl, maybridge1_007675, 5-methanesulfonyl-2-thiphenecarboxylic acid, 5-methylsulfonyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,5-methylsulfonyl, 5-methanesulfonyl thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2740497
IUPAC Name 5-methylsulfonylthiophene-2-carboxylic acid
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(S1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Methylsulfonyl)thiophene-2-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 206.24
Percent Purity 97%