Learn More
(5-Methylthien-2-yl)methylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10764467
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10764467 5 g Amber Glass Bottle 5g
10643265 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10268003 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10764467 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC65063DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
Identificatori chimici
CAS 171661-55-5
Formula molecolare C6H10ClNS
Molecular Weight (g/mol) 163.663
InChI Key COTMVCYERKXKDX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine hydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine hcl, 1-5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, 5-methylthiophen-2-yl methanaminehydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine-hcl, 5-methyl-2-thienyl methylamine, chloride, 2-aminomethyl-5-methylthiophene hydrochloride, 2-thiophenemethanamine, 5-methyl-, hydrochloride, 2-thiophenemethanamine,5-methyl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229725
IUPAC Name (5-methylthiophen-2-yl)methanamine;hydrochloride
SMILES CC1=CC=C(S1)CN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (5-methylthien-2-yl)methylamine hydrochloride
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 163.67
Percent Purity 97%