Learn More
5-(Methylthio)thiophene-2-carbaldehyde, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10651693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10651693 10 g Amber Glass Bottle 10g
10436292 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10651693 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW03493EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 24445-35-0
Formula molecolare C6H6OS2
Molecular Weight (g/mol) 158.233
Numero MDL MFCD00173744
InChI Key RKXYTFTZODXDEF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylthio thiophene-2-carbaldehyde, 5-methylthio thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-methylthio, 2-formyl-5-methylthiothiphene, 2-formyl-5-methylthio thiophene, 5-methylmercapto-2-thiophenaldehyde, 5-methylthio-2-thiophenecarbaldehyde, 5-methylthiothiophene-2-carbaldehyde, 5-methylmercaptothiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2736997
IUPAC Name 5-methylsulfanylthiophene-2-carbaldehyde
SMILES CSC1=CC=C(S1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Methylthio)thiophene-2-carbaldehyde
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 158.24
Percent Purity 90%