Learn More
5-(Methylthio)thiophene-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15427608
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15427608 1 g 1g
15436276 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15427608 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61106.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 20873-58-9 | Molecular Formula: C6H6O2S2 | Molecular Weight: 174.232 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20873-58-9
Formula molecolare C6H6O2S2
Molecular Weight (g/mol) 174.232
Numero MDL MFCD00173742
InChI Key FWFWUSLBIIIIEN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-methylthio, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-methylthio, 5-methylthiothiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_007717, d04ngc, cambridge id 5103856, 5-methylmercaptothiophene-2-carboxylic, 5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 714372
IUPAC Name 5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid
SMILES CSC1=CC=C(S1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
Punto di fusione 103°C to 105°C
Colore White
Quantità 1 g
Peso formulazione 174.24
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid