Learn More
5-(Methylthio)thiophene-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10747305
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10747305 50 g Amber Glass Bottle 50g
10088291 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10213572 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10747305 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW03638EE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 20873-58-9
Formula molecolare C6H6O2S2
Molecular Weight (g/mol) 174.232
Numero MDL MFCD00173742
InChI Key FWFWUSLBIIIIEN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-methylthio, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-methylthio, 5-methylthiothiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_007717, d04ngc, cambridge id 5103856, 5-methylmercaptothiophene-2-carboxylic, 5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 714372
IUPAC Name 5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid
SMILES CSC1=CC=C(S1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 50 g
Peso formulazione 174.24
Percent Purity 97%