Learn More
5'-Methylthioadenosine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16453556
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16453556 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16453556 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16938
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
MedChemExpress 5'-Methylthioadenosine (5'-(Methylthio)-5'-deoxyadenosine) is a nucleoside generated from S-adenosylmethionine (SAM) during polyamine synthesis.
5'-Methylthioadenosine suppresses tumors by inhibiting tumor cell proliferation, invasion, and the induction of apoptosis while controlling the inflammatory micro-environments of tumor tissue. 5'-Methylthioadenosine and its associated materials have striking regulatory effects on tumorigenesis.
Specifications
Materiale o nome chimico 5'-Methylthioadenosine
CAS 2457-80-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H15N5O3S
Sinonimo 5'-(Methylthio)-5'-deoxyadenosine 5'-Deoxy-5'-(methylthio)adenosine 5'-S-Methyl-5'-thioadenosine
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (168.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 2.5 mg/mL (8.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3CSC
Molecular Weight (g/mol) 297.33
Quantità 25 mg
Peso formulazione 297.33
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Show More Show Less
Research purposes only