Learn More
5-Methylthiophene-2-boronic acid, 98%, ACROS Organics™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Methylthiophene-2-boronic acid |
| CAS | 162607-20-7 |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | White to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C5H7BO2S |
| Numero MDL | MFCD01318166 |
| Vedi altri risultati |