Learn More
5-Methylthiophene-2-boronic acid, 98%
Codice prodotto. 11416366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11416366 1 g 1g
11426366 5 g 5g
11436366 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11416366 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23138.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 162607-20-7 | C5H7BO2S | 141.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 162607-20-7
Formula molecolare C5H7BO2S
Molecular Weight (g/mol) 141.98
Numero MDL MFCD01318166
InChI Key NRIYPIBRPGAWDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylthiophene-2-boronic acid, 5-methylthiophen-2-yl boronic acid, 5-methyl-2-thiopheneboronic acid, 5-methyl-2-thienyl boronic acid, 5-methyl-2-thienylboric acid, 5-methylthiophen-2-yl boranediol, 5-methyl-2-thienylboronic acid, 5-methylthiophene-2-boronicacid, 2-methylthiophene-5-boronic acid, 2-methylthienyl-5-boronic acid
PubChem CID 2734374
IUPAC Name (5-methylthiophen-2-yl)boronic acid
SMILES CC1=CC=C(S1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylthiophene-2-boronic acid
Punto di fusione ∼160°C (decomposition)
Quantità 1 g
Beilstein 7019569
Peso formulazione 142.01
Percent Purity 98%