Learn More
5-Methylthiophene-2-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15264268 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15264268 5 g 5g
15254268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15264268 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 451010050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Kemiske identifikatorer
CAS 72835-25-7
Formula molecolare C6H5NS
Molecular Weight (g/mol) 123.18
InChI Key RBQRZWYCXAXPIN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 312733
IUPAC Name 5-methylthiophene-2-carbonitrile
SMILES CC1=CC=C(S1)C#N
Tekniske data
Materiale o nome chimico 5-Methylthiophene-2-carbonitrile
Punti di ebollizione 73.0°C to 75.0°C (5.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Sinonimo 5-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-5-methylthiophene, 2-thiophenecarbonitrile, 5-methyl, 2-thiophenecarbonitrile,5-methyl, 5-methyl-thiophene-2-carbonitrile
Peso formulazione 123.18
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methylthiophene-2-carbonitrile, 97%
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Faresætning
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Sikkerhedssætning
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.