Learn More
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10584994
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10584994 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10358353 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10584994 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC65002CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 31555-59-6
Formula molecolare C6H5ClOS
Molecular Weight (g/mol) 160.615
Numero MDL MFCD00130092
InChI Key DJCGIWVUKCNCAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-methyl, 2-thiophenecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-2-thenoyl chloride, 2-chlorocarbonyl-5-methylthiophene, 5-methyl-thiophene-carboxylicacid chloride, 5-methylthiophene-2-carboxylic acid chloride, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 2760083
IUPAC Name 5-methylthiophene-2-carbonyl chloride
SMILES CC1=CC=C(S1)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 160.62
Percent Purity 97%