Learn More
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15487687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15487687 250 mg 250mg
15477687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15487687 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H36784.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 31555-59-6 | Molecular Formula: C6H5ClOS | Molecular Weight: 160.615 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31555-59-6
Formula molecolare C6H5ClOS
Molecular Weight (g/mol) 160.615
InChI Key DJCGIWVUKCNCAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-methyl, 2-thiophenecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-2-thenoyl chloride, 2-chlorocarbonyl-5-methylthiophene, 5-methyl-thiophene-carboxylicacid chloride, 5-methylthiophene-2-carboxylic acid chloride, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 2760083
IUPAC Name 5-methylthiophene-2-carbonyl chloride
SMILES CC1=CC=C(S1)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 78°C to 80°C (0.75 mmHg)
Quantità 250 mg
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture Sensitive
Peso formulazione 160.62
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid