Learn More
5-Methylthiophene-2-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10387304
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10387304 1 g 1g
10673265 5 g 5g
10596334 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10387304 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC65003DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 55854-45-0
Formula molecolare C5H5ClO2S2
Molecular Weight (g/mol) 196.66
Numero MDL MFCD05864499
InChI Key QGGRRHYGHGJEKP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-sulfonylchloride, 5-methylthiophene-2-sulphonyl chloride, 5-methyl-2-thienylsulfonyl chloride, chloro 5-methyl 2-thienyl sulfone, acmc-209lpu, 5-methylthiophenesulphonyl chloride, 5-methyl-thiophenesulfonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-5-methylthiophene
PubChem CID 12400112
IUPAC Name 5-methylthiophene-2-sulfonyl chloride
SMILES CC1=CC=C(S1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylthiophene-2-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 196.68
Percent Purity 97%