Learn More
5-Methyltryptamine, hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10542751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10542751 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10542751 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158670010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C11H15N2
Molecular Weight (g/mol) 175.25
Numero MDL MFCD00012683
InChI Key PYOUAIQXJALPKW-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 5-methyltryptamine hydrochloride, 2-5-methyl-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methylindole hydrochloride, 5-methyl-1h-indole-3-ethylamine monohydrochloride, 5-methyltryptamine hcl, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methyl-, monohydrochloride, 2-5-methylindol-3-yl ethylamine, chloride, 5-methyltryptaminehydrochloride, 5-methyl-1h-indole-3-ethylamine hcl, pubchem24287
PubChem CID 6917145
SMILES CC1=CC=C2NC=C(CC[NH3+])C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyltryptamine,hydrochloride
CAS 1010-95-3
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 281°C to 283°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
IUPAC Name 2-(5-methyl-1H-indol-3-yl)ethanamine;hydrochloride
Peso formulazione 210.71
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder