Learn More
MedChemExpress 5-Methyluridine
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 258.23 g/mol |
| Product Type | Natural Products |
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Purezza | 97.0% |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (387.25 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (387.25 mM) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 1463-10-1 |