Learn More
5-Methyluridine, 99%
Codice prodotto. 15461369
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15461369 25 g 25g
15471369 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15461369 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64259.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1463-10-1 | C10H14N2O6 | 258.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1463-10-1
Formula molecolare C10H14N2O6
Molecular Weight (g/mol) 258.23
Numero MDL MFCD00006535
InChI Key DWRXFEITVBNRMK-JXOAFFINSA-N
Sinonimo 5-methyluridine, ribothymidine, thymine riboside, ribosylthymine, uridine, 5-methyl, ribosylthymidine, 5-methyl-uridine, beta-d-ribofuranoside, thymine ribofuranoside, 1-beta-d-ribofuranosyl thymine
PubChem CID 445408
ChEBI CHEBI:45996
IUPAC Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyluridine
Punto di fusione 183°C to 184°C
Colore White
Quantità 25 g
Beilstein 90164
Peso formulazione 258.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Solid