Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ 5 mm NMR Spinner Turbine
Codice prodotto. 31877405
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
31877405 Blue Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31877405 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore 660060053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00€
    239.96€ / pezzi 1
    Risparmia 77.04€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-02-2027
For use with Bruker™ spectrometers.
  • Matched to Bruker™ turbines
  • Tachometer strip improves life span
  • Temperature range: -20 to 60 °C
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bruker NMR Spectrometer
Tipo Spinner Turbine
Colore Blue