Learn More
5-(morpholinomethyl)-2-furaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10515934
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10515934 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10396654 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10515934 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC72504CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 392659-97-1
Formula molecolare C10H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 195.218
Numero MDL MFCD01821235
InChI Key ZQILSGYYJOBENS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-morpholinomethyl-2-furaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl-furan-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-carboxaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-4-morpholinylmethyl, 5-morpholin-4-ylmethyl-2-furaldehyde, 5-morpholinomethyl furan-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl furan-2-carbaldehyde
PubChem CID 3159700
IUPAC Name 5-(morpholin-4-ylmethyl)furan-2-carbaldehyde
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(O2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Morpholinomethyl)-2-furaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 195.22
Percent Purity 97%