Learn More
5-(morpholinomethyl)isoxazole-3-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10637580
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10637580 1 g Amber Glass Bottle 1g
10179909 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10637580 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC70804DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 893749-85-4
Formula molecolare C9H12N2O3
Molecular Weight (g/mol) 196.206
InChI Key AGLGFPIEVWZSLU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-morpholinomethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde
PubChem CID 20099059
IUPAC Name 5-(morpholin-4-ylmethyl)-1,2-oxazole-3-carbaldehyde
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=NO2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(morpholinomethyl)isoxazole-3-carbaldehyde
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 196.21
Percent Purity 97%