Learn More
5-(morpholinomethyl)thiophene-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10789015
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10789015 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10396514 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10789015 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC73404CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 893744-01-9
Formula molecolare C10H13NO2S
Molecular Weight (g/mol) 211.28
Numero MDL MFCD06803315
InChI Key YPXGCMYNDMFOHE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-formyl-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 5-morpholinomethyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-morpholinylmethyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-morpholinylmethyl, 5-morpholin-4-ylmethyl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 20098933
IUPAC Name 5-(morpholin-4-ylmethyl)thiophene-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C(CN2CCOCC2)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Morpholinomethyl)thiophene-2-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 211.28
Percent Purity 97%