Learn More
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 241.65 |
| Percent Purity | 95% |