Learn More
5-Nitro-1H-indazole, 98+%
Codice prodotto. 11485553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485553 500 g 500g
11465553 25 g 25g
11475553 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11485553 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13478.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5401-94-5 | C7H5N3O2 | 163.136 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5401-94-5
Formula molecolare C7H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 163.136
Numero MDL MFCD00005693
InChI Key WSGURAYTCUVDQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitroindazole, 1h-indazole, 5-nitro, unii-235y7p37zd, ccris 4134, 2h-indazole, 5-nitro, 5ni, 5-nitroindazol, 5-nitro indazole, 5-nitro-indazole, 5-nitro-1h-indazol
PubChem CID 21501
IUPAC Name 5-nitro-1H-indazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C=NN2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitro-1H-indazole
Punto di fusione 208°C to 211°C
Odore Odorless
Quantità 500 g
Beilstein 7936
Peso formulazione 163.14
Percent Purity ≥98%