Learn More
5-Nitro-1H-pyrazole, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10639744
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10639744 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10300953 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10639744 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore FM00165CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 26621-44-3
Formula molecolare C3H3N3O2
Molecular Weight (g/mol) 113.08
Numero MDL MFCD00159621,MFCD00238787
InChI Key MZRUFMBFIKGOAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitro-1h-pyrazole, 3-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 3-nitro, 3-nitro-2h-pyrazole, nitropyrazole, pyrazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-pyrazol, djw 94, djw-94, 5-nitropyrazole
PubChem CID 123419
IUPAC Name 5-nitro-1H-pyrazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=NN1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitro-1H-pyrazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 113.08
Percent Purity 97%