Learn More
5-Nitro-2-furaldehyde, 97%
Codice prodotto. 10752601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Amber glass bottle
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10752601 10 g Bottiglia in vetro 10g
10518663 1 g Amber glass bottle 1g
10696924 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10752601 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173860100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 698-63-5 | C5H3NO4 | 141.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 698-63-5
Numero MDL MFCD00003230
InChI Key SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
PubChem CID 12774
ChEBI CHEBI:34459
IUPAC Name 5-nitrofuran-2-carbaldehyde
SMILES C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitro-2-furaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 34.0°C to 35.0°C
Colore Yellow to Brown
Densità 1.3400g/mL
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H3NO4
Indice di rifrazione 1.5905
Quantità 10 g
Beilstein 17,IV,4459
Gravità specifica 1.34
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Molecular Weight (g/mol) 141.08
Peso formulazione 141.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Nitro-2-furaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.