Learn More
5-Nitro-2-furaldehyde, 99%
Codice prodotto. 11394649
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394649 25 g 25g
11384649 5 g 5g
11423324 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11394649 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10618.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 698-63-5 | C5H3NO4 | 141.082 g/mol
5-Nitro-2-furaldehyde was used in the synthesis of a series of 4-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-en-1-one derivatives. . It was also used in the synthesis of modified mesoporous silica (MCM-41). 5-Nitrofurfural can be commonly used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-Nitro-2-furaldehyde was used in the synthesis of a series of 4-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-en-1-one derivatives. . It was also used in the synthesis of modified mesoporous silica (MCM-41). 5-Nitrofurfural can be commonly used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Sparingly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 698-63-5
Formula molecolare C5H3NO4
Numero MDL MFCD00003230
InChI Key SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
PubChem CID 12774
ChEBI CHEBI:34459
IUPAC Name 5-nitrofuran-2-carbaldehyde
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitro-2-furaldehyde
Punto di fusione 34°C to 38°C
Densità 1.349
Punti di ebollizione 228°C
Punto d'infiammabilità 33°C (91°F)
Indice di rifrazione 1.59
Quantità 25 g
Beilstein 120539
Sensibilità Air and light sensitive
Informazioni di solubilità Sparingly soluble in water.
SMILES C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Molecular Weight (g/mol) 141.082
Peso formulazione 141.09
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Nitro-2-furaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Nitro-2-furaldehyde