Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Nitro-2-furaldehyde diacetate |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 89.0°C to 93.0°C |
| Colore | Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 100 g |
| Vedi altri risultati |