Learn More
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate, 98%
Codice prodotto. 13498398 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13498398 500 g Bottiglia in vetro 500g
10791431 100 g Bottiglia in vetro 100g
13448398 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13498398 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 165135000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 92-55-7 | C9H9NO7 | 243.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-55-7
Formula molecolare C9H9NO7
Molecular Weight (g/mol) 243.17
Numero MDL MFCD00003244
InChI Key HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitro-2-furaldehyde diacetate, 2-diacetoxymethyl-5-nitrofuran, 5-nitro-2-furanmethanediol diacetate, 5-nitrofurfural diacetate, 5-nitrofurfurylidene diacetate, 5-nitrofuran-2-yl methylene diacetate, nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfural diacetate, 5-nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfuraldehyde diacetate
PubChem CID 7097
IUPAC Name [acetyloxy-(5-nitrofuran-2-yl)methyl] acetate
SMILES CC(=O)OC(C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-])OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 89.0°C to 93.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Peso formulazione 243.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder