Learn More
5-Nitro-2-furaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30468191
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30468191 5 g
30466425 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30468191 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN4959305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 698-63-5
Formula molecolare C5 H3 N O4
Molecular Weight (g/mol) 141.08
Sinonimo 5-Nitro-2-furfural
IUPAC Name 5-nitrofuran-2-carbaldehyde
SMILES [O-][N+](=O)c1oc(C=O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitro-2-furaldehyde
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H3NO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
Peso formulazione 141.0062