Learn More
5-Nitro-2-furaldoxime, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11354584
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11354584
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01374.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 555-15-7
Formula molecolare C5H4N2O4
Molecular Weight (g/mol) 156.10
Numero MDL MFCD00198004,MFCD00198004
InChI Key PTBKFATYSVLSSD-ZZXKWVIFSA-N
Sinonimo nifuroxime, 5-nitro-2-furaldehyde oxime, usaf ea-5, 2-furaldehyde, 5-nitro-, oxime, 2-furaldoxime, 5-nitro, 5-nitro-2-furaldoxime, carbazylquinone, carbilquinone, 5-nitrofuran-2-carbaldehyde oxime, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde oxime
PubChem CID 6478035
SMILES O\N=C\C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitro-2-furaldoxime
Quantità 50 g
Beilstein 83037
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,6536
IUPAC Name (NE)-N-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]hydroxylamine
Peso formulazione 156.1
Percent Purity 97%