Learn More
5-Nitro-2-furonitrile, 97%
Codice prodotto. 11348455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11348455 5 g 5g
11358455 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11348455 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10486.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 59-82-5 | C5H2N2O3 | 138.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-82-5
Formula molecolare C5H2N2O3
Molecular Weight (g/mol) 138.08
Numero MDL MFCD00082647
InChI Key DUJNJLFQOODDNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitro-2-furonitrile, 5-nitro-2-furancarbonitrile, unii-e63b56v8ya, 2-furancarbonitrile, 5-nitro, 5-nitro-2-cyanofuran, 5-nitro-2-furonitril, 2-nitrofuran-5-carbonitrile, acmc-1an56, 5-nitro-furan-2-carbonitrile, 2-furancarbonitrile,5-nitro
PubChem CID 94881
IUPAC Name 5-nitrofuran-2-carbonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitro-2-furonitrile
Punto di fusione 61°C to 64°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Beilstein 123933
Peso formulazione 138.08
Percent Purity 97%