Learn More
5-Nitro-2-indanone, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10225564
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
116530-60-0
C9H7NO3
177.16
MFCD00598938
VSEBFWRYDORZJI-UHFFFAOYSA-N
1502066
5-nitro-1,3-dihydroinden-2-one
[O-][N+](=O)C1=CC2=C(CC(=O)C2)C=C1
116530-60-0
C9H7NO3
177.16
MFCD00598938
VSEBFWRYDORZJI-UHFFFAOYSA-N
1502066
5-nitro-1,3-dihydroinden-2-one
[O-][N+](=O)C1=CC2=C(CC(=O)C2)C=C1
Materiale o nome chimico 5-Nitro-2-indanone
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Sinonimo 5-nitro-2-indanone, 5-nitro-1h-inden-2 3h-one, 5-nitro-indan-2-one, 5-nitroindan-2-one, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro-5-nitro, 5-nitro-1,3-dihydro-2h-inden-2-one, pubchem18090, acmc-2099su, 2h-inden-2-one,1,3-dihydro-5-nitro, 1,3-dihydro-5-nitro-2h-inden-2-one
Peso formulazione 177.16
Percent Purity 97%