Learn More
5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10673413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10673413 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10673413 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RH00720DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
CAS 14182-37-7
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C15H10N2O4
Numero MDL MFCD00054540
Quantità 1 g
Sinonimo 5-nitro-3-phenyl-1h-indole-2-carboxylic acid, maybridge1_006411, 1h-indole-2-carboxylicacid, 5-nitro-3-phenyl
InChI Key BMZNTPXQZKYUKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=C(C2=CC(=CC=C2N1)[N+]([O-])=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 5-nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 282.26
PubChem CID 700784
Peso formulazione 282.25
Percent Purity 97%