Learn More
5-Nitroanthranilic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-5-nitrobenzoic acid |
| CAS | 616-79-5 |
| Formula molecolare | C7 H6 N2 O4 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 2-Amino-5-nitrobenzoic Acid, 5-Nitroanthranilic Acid, NSC 16208, NSC 63867 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6N2O4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2-amino-5-nitrobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.13 |
| Peso formulazione | 182.0328 |