Learn More
5-Nitroanthranilic Acid, TRC
Codice prodotto. 30478384
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478384 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30478384 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN4919105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
CAS 616-79-5
Formula molecolare C7 H6 N2 O4
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Amino-5-nitrobenzoic Acid, 5-Nitroanthranilic Acid, NSC 16208, NSC 63867
InChI Formula InChI=1S/C7H6N2O4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-amino-5-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 182.13
Peso formulazione 182.0328