Learn More
5-Nitroanthranilonitrile, TRC
Codice prodotto. 30484275
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30484275 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30484275 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN4919335G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitroanthranilonitrile
CAS 17420-30-3
Formula molecolare C7H5N3O2
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H5N3O2/c8-4-5-3-6(10(11)12)1-2-7(5)9/h1-3H,9H2
SMILES Nc1ccc(cc1C#N)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-amino-5-nitrobenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 163.13
Peso formulazione 163.0382