Learn More
5-Nitroanthranilonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Nitroanthranilonitrile |
| CAS | 17420-30-3 |
| Formula molecolare | C7H5N3O2 |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5N3O2/c8-4-5-3-6(10(11)12)1-2-7(5)9/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1C#N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2-amino-5-nitrobenzonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 163.13 |
| Peso formulazione | 163.0382 |